Palladium 5% on alumina, pellets 3 mm
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
41825.14 41825.22 41825.06
41825.14EA 1020 EUR
41825.14 41825.22 41825.06
Palladium 5% on alumina, pellets 3 mm
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD03613602
Applications: Hydrogen removal "getter"
Kaava: Pd
MW: 106.420 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011167
CAS-numero: 7440-05-3