Hopea ≥99.9% (metals basis), lanka, hard, Ø 1.0 mm (0.04 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

41456.G1 41456.G5 41456.G9
41456.G1EA 205 EUR
41456.G1 41456.G5 41456.G9
Hopea ≥99.9% (metals basis), lanka, hard, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Hopea

Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈8.24g/m, Temper: hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397

Kaava: Ag
Kiehumispiste: 2212 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 962 °C
Tiheys: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003397
CAS-numero: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR