Myllyt, leikkaavat myllyt, SM 100 ja SM 200
Toimittaja: Retsch GmbH
20.728.0002 20.727.0002 20.727.0001 20.728.0001 20.727.0009 20.727.0010
412-0289EA 16370 EUR
412-0289 412-0288 510-1373 412-0220 412-0280 412-0281
Myllyt, leikkaavat myllyt, SM 100 ja SM 200
Myllyt
SM 100 ja SM 200 ovat helppokäyttöisiä, kiinteänopeuksisia ja tehokkaita myllyjä, jotka hienontavat suurikokoisia, pehmeitä, keskikovia, säikeisiä, joustavia ja lämpöherkkiä aineita. Mylly soveltuu erinomaisesti kuivien materiaalien, kuten kasvinosien, muovien, pellettien, mausteiden, lääkkeiden, paperin ja pahvin, esihienonnukseen erissä tai jatkuvana prosessina. Pitkäkuituiset ja runsaat näytteet voidaan käsitellä ilman esihienonnusta.
  • Hienontaa kuivat materiaalit nopeasti ja hellävaraisesti
  • Näytteisiin kohdistuva lämpöjännite on vähäinen
  • Helposti