Myllyt, kuulaperiaatteella toimivat planeettamyllyt, PM 100, PM 100 CM, PM 200 ja PM 400
Toimittaja: Retsch GmbH
20.540.0001 20.640.0001 20.535.0001 20.535.0007 20.535.0008 22.782.0023 22.782.0024 22.782.0029 22.782.0030
412-0042EA 10490 EUR
412-0042 412-0043 412-2931 412-0286 412-0287 RETS22.782.0023 RETS22.782.0024 RETS22.782.0029 RETS22.782.0030
Myllyt, kuulaperiaatteella toimivat planeettamyllyt, PM 100, PM 100 CM, PM 200 ja PM 400
Myllyt
Planeettamyllyt jauhavat ja sekoittavat pehmeät, keskikovat ja kovat, hauraat ja kuitupitoiset materiaalit nopeasti ja näytettä hukkaamatta. Myllyt soveltuvat esimerkiksi mineraalien, malmien, kemikaalien, keraamisen materiaalin, maaperän, spektrianalyysinäytteiden sekä kotitalous- ja teollisuusjätteiden jauhamiseen. Myllyt sopivat pitkäkestoisiin kokeisiin ja jatkuvaan käyttöön. Niitä käytetään kaikilla teollisuuden aloilla, missä vaaditaan toistettavuutta, hienojakoisuutta, puhtautta ja nopeutta. Planeettamyllyn tehokas toiminta perustuu voimakkaaseen keskipakoisvoimaan ja myllyn rakenteenMore Product Information