Myllyt, roottorivasaramyllyt, SR 300
Toimittaja: Retsch GmbH
20.752.0001
412-0259EA 17810 EUR
412-0259
Myllyt, roottorivasaramyllyt, SR 300
Myllyt
SR 300 -mylly soveltuu karkean ja hienon koon pienentämiseen tai purkamiseen joko erissä tai jatkuvasti. Se on suuritehoinen mylly, joka pystyy käsittelemään pehmeitä ja keskikovia materiaaleja. Tehdasta käytetään ympäristö-, kemian-, lääke- ja maataloussektoreilla. Suunnittelu sisältää useita turvaominaisuuksia, kuten pikaluukun lukituksen, joka aktivoi moottorijarrun ja pysäyttää roottorin alle 0,5 sekunnissa. Siinä on myös kulkusuoja ja roiskesuoja suppilossa.
  • Tehokas
  • Hieno karkeus yhdellä työvaiheella
  • Siivilä ja jauhatusosat on helppo puhdistaa ja