Kupari ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

40838.KS
40838.KSEA 1100 EUR
40838.KS
Kupari ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Kupari
Kaava: Cu
Kiehumispiste: 2595 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1083 °C
Tiheys: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010965
CAS-numero: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR