Hopea ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0125 mm (0.0005 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

40749.FF 40749.FI 40749.GH
40749.FFEA 489 EUR
40749.FF 40749.FI 40749.GH
Hopea ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0125 mm (0.0005 in)
Hopea

Purity: 99.95+% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.08g/25x25mm, Not certified pinhole free Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397

Kaava: Ag
Kiehumispiste: 2212 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 962 °C
Tiheys: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003397
CAS-numero: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR