Silikageeli (7734) pore size 60 Å, 70-230 mesh, high purity, Supelco®
Toimittaja: Merck
403598-500G
403598-500GEA 497 EUR
403598-500G
Silikageeli (7734) pore size 60 Å, 70-230 mesh, high purity, Supelco®
Silikageeli
Kaava: SiO₂
Kiehumispiste: 2230 °C
Sulamispiste: > 1600 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011232
CAS-numero: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9734803eb9ad6660974e3a900c9b4b2be516714&vid=85fd9324ea90fab0fed88ee16ec8fb766d6eca03&prid=web&clid=SAPDAM