Di-indiumtrisulfaatti, vedetön ≥99.99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
40102.14 40102.22
40102.14EA 371 EUR
40102.14 40102.22
Di-indiumtrisulfaatti, vedetön ≥99.99% (metals basis)
Di-indiumtrisulfaatti
Purity: 99.99% CAS No.: 13464-82-9 Molecular Formula: In2(SO4)3 Formula Weight: 517.83 Physical Form: Solid Density: 3.438 Appearance: Pale grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011059
Kaava: O₁₂In₂S₃
Sulamispiste: 585 °C
Tiheys: 3,438
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011059
CAS-numero: 13464-82-9
EINECS: 236-689-1
Merck Index: 13,04978