Natriumhydroksidi 2 mol/l, EMPROVE® EXPERT biofarmaseuttiseen tuotantoon, SAFC®

Toimittaja: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Vaara

4.80512.9950 4.80512.9010 4.80512.9025 4.80512.1002
4.80512.9950EA 0 EUR
4.80512.9950 4.80512.9010 4.80512.9025 4.80512.1002
Natriumhydroksidi 2 mol/l, EMPROVE® EXPERT biofarmaseuttiseen tuotantoon, SAFC®
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
Kiehumispiste: 109 °C (1013 hPa)
Tiheys: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR