Etanoli absoluuttinen, extra dry 99.5%, AcroSeal®

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

397691000 397690010
397691000.EA 70 EUR
397691000. 397690010.
Etanoli absoluuttinen, extra dry 99.5%, AcroSeal®
Etanoli
Kaava: C₂H₅OH
Kiehumispiste: 78 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –114 °C
Tiheys: 0,79 g/cm³
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003568
CAS-numero: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.5%
Water ≤0.005%
Residue after evaporation ≤0.001%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR