Hopea ≥99.999% (metals basis), needles

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

39697.09 39697.18
39697.09EA 207 EUR
39697.09 39697.18
Hopea ≥99.999% (metals basis), needles
Hopea

Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397

Kaava: Ag
Kiehumispiste: 2212 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 962 °C
Tiheys: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003397
CAS-numero: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08647

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR