Tantaali ≥99.9% (metals basis), jauhe APS ∼2 µm

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

39690.06 39690.14 39690.18
39690.06EA 225 EUR
39690.06 39690.14 39690.18
Tantaali ≥99.9% (metals basis), jauhe APS ∼2 µm
Tantaali

Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011252

Kaava: Ta
Tiheys: 16,6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011252
CAS-numero: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
UN: 3089
ADR: 4.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR