Rikkihappo 50% (v/v) vesiliuos

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

39668.K2
39668.K2EA 172 EUR
39668.K2
Rikkihappo 50% (v/v) vesiliuos
Rikkihappo

CAS No.: 7664-93-9 Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Acrid UN No.: 1830 MDL No.: MFCD00064589

Kaava: H₂SO₄
Kiehumispiste: ∼100 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR