Litiummetavanadaatti ≥99.9% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
39358.18 39358.30
39358.18EA 223 EUR
39358.18 39358.30
Litiummetavanadaatti ≥99.9% (metals basis)
Litiummetavanadaatti
Purity: 99.9% CAS No.: 15060-59-0 Molecular Formula: LiVO3 Formula Weight: 105.88 Physical Form: Powder UN No.: 3285 MDL No.: MFCD00053997
Kaava: LiO₃V
Sulamispiste: 605 °C
Tiheys: 2,74 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00053997
CAS-numero: 15060-59-0
EINECS: 239-124-7
UN: 3285
ADR: 6.1,III