Cell culture plates, 96-well, Corning®
Toimittaja: Corning
3879
392-0291EA 291 EUR
392-0291
Cell culture plates, 96-well, Corning®
Kuoppalevyt Soluviljelylevyt, monikuoppaiset
Polystyreeniä, kirkas, kansi.
  • Corning® CellBIND® -pinnoite lisää hydrofiilisyyttä, jolloin solut kiinnittyvät pintaan paremmin ja tasaisemmin
  • Kiinnittymistä estävissä levyissä on kovalenttisesti sitoutunut hydrogeelipinta, joka minimoi solujen ja proteiinien kiinnittymisen sekä solujen aktivoitumisen
  • Steriloitu gammasäteilytyksellä
  • Ei sisällä pyrogeeneja, sertifioitu
Recommended working volume: 75 to 200 µl.