Kuoppalevyt, soluviljelylevyt, monikuoppaiset, CELLSTAR®
Toimittaja: Greiner Bio-One
662160_100 662102_100 657160_100 665180_100 677180_100 665102_100 677102_100 657185_100
391-3370EA 335 EUR
391-3370 391-3375 700-1425 392-0049 392-0062 392-0047 392-0061 392-0036
Kuoppalevyt, soluviljelylevyt, monikuoppaiset, CELLSTAR®
Kuoppalevyt Soluviljelylevyt, monikuoppaiset
PS, kannella, steriili. Soluviljelyn monikuoppalevyjä on saatavana joko fysikaalisesti käsitellyllä pinnalla (kiinnittyville soluviljelmille) tai hydrofobisella pinnalla (suspensioviljelmille ja hybridoomasoluille). Kaikki levyt ovat sertifioituja RNaasi-, DNaasi- ja ihmisen DNA-vapaita, ne eivät ole pyrogeenisiä ja sytotoksisia.
  • Suuri kirkkaus ja pieni autofluoresenssi
  • Kansi mahdollistaa optimaalisen kaasujen vaihdon vähäisimmällä mahdollisella haihtumisella
  • Yhden asennon kannet ehkäisevät ristikontaminaatiota
  • Aakkosnumeeriset kuoppamerkinnät