BIS-TRIS, Millipore®

Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem

391335-1 391335-100
391335-1EA 1270 EUR
391335-1 391335-100
BIS-TRIS, Millipore®
BIS-TRIS
Kaava: C₈H₁₉NO₅
Sulamispiste: 102…103 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002853
CAS-numero: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR