Korkit, LABOCAP-korkit, kahvalla
Toimittaja: LUDI
184110621 184110622 184110623 184110731 184110732 184110733
391-0094EA 32.2 EUR
391-0094 LUDI184110622 LUDI184110623 391-5930 391-5932 391-5931
Korkit, LABOCAP-korkit, kahvalla
Tulpat ja korkit Koeputkitulpat
Alumiini.
  • Valmistettu anodisoidusta alumiinista, sisäjousi ruostumatonta terästä
  • Jouset puristuvat astian ulkoseinämiä vasten
  • Värivaihtoehdot hopea, sininen ja punainen
  • Autoklavoitava
With grip. Cap for sterile but not hermetic closing of test tubes and other vessels.