Membraanisuodattimet ja kuivaelatusaineita sisältävät tyynyt mikrobiologiseen laadunvalvontaan
Toimittaja: Sartorius
14051-47-N 14056-47-N 14058-47-N 14059-47-N 14063-47-N 14064-47-N 14066-47-N 14068-47-N 14069-47-N 14070-47-N 14074-47-N 14079-47-N 14084-47-N 14051-50-N 14053-47-N 14053-50-N 14055-47-N 14055-50-N 14056-50-N 14058-50-N 14059-50-N 14062-47-N 14062-50-N 14063-50-N 14064-50-N 14066-50-N 14068-50-N 14069-50-N 14070-50-N 14072-50-N 14074-50-N 14075-47-N 14075-50-N 14078-50-N 14079-50-N 14097-50-N 14084-50-N 14087-47-N 14087-50-N 14078-47-N 14086-47-N 14080-47-N 14080-50-N 14090-47-N 14096-50-N 14091-47-N 14090-50-N 14076-47-N 14083-50-N 14089-47-N 14097-47-N 14091-50-N 14076-50-N 14096-47-N 14077-47-N 14049-47-N
391-3904EA 286 EUR
391-3904 391-3905 710-1103 710-1104 391-0235 710-1106 710-1108 710-1110 391-0237 710-1111 391-0240 710-1114 391-0236 516-7000 391-3900 516-7001 391-3902 391-3955 391-3956 391-3958 391-3959 391-3962 516-7006 516-7007 516-7008 391-3966 516-7009 391-3969 391-3970 516-7012 516-7013 391-3901 391-3975 391-3978 391-3979 391-3997 516-0217 710-1117 710-1100 710-1113 710-1116 710-1115 SART14080-50-N 391-3907 710-1102 710-1101 SART14090-50-N 710-1118 SART14083-50-N 710-1121 710-0844 SART14091-50-N SART14076-50-N SART14096-47-N SART14077-47-N SART14049-47-N
Membraanisuodattimet ja kuivaelatusaineita sisältävät tyynyt mikrobiologiseen laadunvalvontaan
Elatusaineet mikrobiologiaan Valmisteltu viljelyaine
Jokaisessa pakkauksessa on suojus (halkaisija 47 tai 50 mm), joka on kyllästetty ravintoaineella ja pakattu kuivasti ja steriilisti petrimaljaan, mukana membraanisuodatin. Näytteen suodattamisen jälkeen membraani asetetaan astiaan ja inkuboidaan. Lisää malleja saatavana pyynnöstä.
  • Valmistellaan yksinkertaisesti lisäämällä maljalle 3,5 ml steriiliä, demineralisoitua tai tislattua vettä
  • Steriili, yksittäispakattu
  • Voidaan säilyttää huonelämpötilassa 18-24 kuukautta tuotteesta riippuen