Petrimaljan kantoteline, Poxygrid®, SP Bel-Art
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
H189780000 H189790000
391-2011EA 111 EUR
391-2011 391-2013
Petrimaljan kantoteline, Poxygrid®, SP Bel-Art
Koeputkitelineet Petrimaljojen säilytystelineet
Epoksipinnoitteinen teräslankateline.
  • Helppo täyttää ja tyhjentää päältä päin
  • Muovisille, halkaisijaltaan 100 mm:n (myös 90 mm:n) petrimaljoille (ei sovellu lasisille petrimaljoille)
L×S×K: 108×108×356 mm (1 pino, 20 astialle)
L×S×K: 343×105×305 mm (3 pinoa, 42 astialle)
W×D×H: 343×105×305 mm (3 stacks, for 42 dishes)