Falcon® Petri Dishes, 50×9 mm, Tight-Fit Lid, Sterile, Corning
Toimittaja: Corning
351006 351008 351029 351058 351007
391-1997EA 247 EUR
391-1997 391-1998 391-2002 391-2003 391-2266
Falcon® Petri Dishes, 50×9 mm, Tight-Fit Lid, Sterile, Corning
Soluviljelyalustat Petrimaljat
Astiat on valmistettu kristallilaatuisesta polystyreenistä ja tasainen pohjapinta vääristymätöntä optiikkaa varten.
  • Kestävä rakenne ja hyvä optinen laatu
  • Easy-Grip -maljojen rakenne takaa vakaan ja helpon käsittelyn
  • Tight-fit Lid -maljat ehkäisevät näytteen kuivumista
Pieni halkaisija säästää materiaalia ja tilaa. Suljetaan helposti teipillä näytteiden keräämistä ja kuljettamista varten. Polystyreeni. Steriloitu gammasäteilyllä. Pakattu 20 kpl per pussi.