VWR®, White Films for Luminescence and Microscopy
Toimittaja: VWR Collection
391-1293EA 49.3 EUR
391-1293
VWR®, White Films for Luminescence and Microscopy
Sulkijakalvot ja -matot Mikrolevyn tiivisteet
Nämä 240 µm paksut, valkoisesta vinyylistä valmistetut ja liimalla tiivistetyt kalvot soveltuvat käytettäväksi valkoisissa kuoppalevyissä. Kun kalvoa käytetään kirkaspohjaisten levyjen tiivistämiseen, sen valoa heijastavat ominaisuudet maksimoivat herkkyyden bioluminenssi- ja kemiluminesenssianalyyseissa alhaalta luettavissa luminometreissä. Valkoisia kalvoja käytetään myös taustamatriisina suodatinlevyistä otettujen näytteiden mikroskopiassa.
  • Pitkän sivun suuntainen halkio takana helpottaa kalvon asettamista levyn päälle
  • Kalvon voi asettaa levyn