Soluviljelypullo, elatusainepullo, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
214512405 214513907 214514406 214515402 214516604 214517309 217732403 217733905 217734404 217735409
391-0522EA 33.9 EUR
391-0522 391-0524 391-0526 391-0528 391-0530 391-0532 391-0542 391-0544 391-0546 391-0548
Soluviljelypullo, elatusainepullo, DURAN®
Pullot Väliainepullot
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
With beaded rim or straight neck for metal caps. Marked with capacity and with a white labelling area.