Petrimaljat, Sterilin®
Toimittaja: Sterilin
101VR20 101RT/C 101R20 101/IRR 101V/IRR 101RT/IRR 101VR20/C
391-2016EA 309 EUR
391-2016 391-0445 391-2015 391-0539 391-0541 391-0540 SLIN101VR20/C
Petrimaljat, Sterilin®
Soluviljelyalustat Petrimaljat
Puhdasta polystyreeniä, ei sisällä sytotoksiineja. Vakiomallisia 90 mm:n petrimaljoja käytetään mikro-organismien viljelyyn kiinteässä elatusaineessa. Maljoissa, joissa on kolme nystyrää, on hyvä ilmanvaihto, ja ne soveltuvat lyhytaikaiseen käyttöön. Maljoissa, joissa on yksi nystyrä, ilmanvaihto, haihtuminen ja kuivuminen on vähäisempää, ja tällaiset maljat soveltuvat erinomaisesti pitkäkestoiseen käyttöön. Maljat, joissa ei ole lainkaan nystyröitä, sopivat parhaiten anaerobiseen viljelyyn ja pitkäkestoiseen käyttöön.
  • Maljoissa on erittäin hyvä läpinäkyvyys
  • Saatavana sekä