Fernbach culture flasks, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
215014307 215116203
391-0330EA 40.1 EUR
391-0330 391-0320
Fernbach culture flasks, DURAN®
Kolvit ja erlenmeyerit Viljelyastiat
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Suora kaula lasikorkeille. Suuri nestepinta-ala, mitä tarvitaan mikro-organismien kasvatukseen nestemäisessä viljelyaineessa. Nopeampi kasvu parannetun ilmankierron ansiosta.