Soluviljelymaljat, lasipohjaiset, CELLview™
Toimittaja: Greiner Bio-One
627860_40 627861_40 627870_40 627871_40 627965_40 627975_40
391-0252EA 420 EUR
391-0252 391-0253 391-0254 391-0255 391-0256 391-0257
Soluviljelymaljat, lasipohjaiset, CELLview™
Soluviljelyalustat Soluviljelymaljat
Polystyreeniä, kiinteä lasipohja, steriili. Lasipohjaiset CELLview™-viljelymaljat ovat yhtä käteviä kuin tavalliset 35 mm:n kertakäyttöiset soluviljelymaljat, mutta maljojen kirkkaan lasipohjan ansiosta in vitro -viljelmistä saa erittäin tarkkoja mikroskooppikuvia. CELLview™-maljoja on saatavana myös lokeroituina mallina, jonka neljässä erillisessä lokerossa on helppo analysoida samanaikaisesti eri solulinjoja, eri stimulointimenetelmiä tai eri transfektioita. Tällöin yksittäiseen analyysiin riittää vähäisempi solu- ja reagenssimäärä.
  • Polystyreeniä, pohja erittäin läpinäkyvää