Jäähdyttävät inkubaattorit, ICP-sarja
Toimittaja: MEMMERT
ICP110 ICP260 ICP450 ICP750
390-0613EA 7320 EUR
390-0613 390-0614 390-0615 390-0617
Jäähdyttävät inkubaattorit, ICP-sarja
Inkubaattorit Jäähdytyskaapit
Sarjan jäähdyttävien inkubaattoreiden lämpötila-alue on 0 to 60 °C. Ne lämmittävät ja jäähdyttävät nopeasti ja tarkasti. Kaikissa malleissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäkammio ja ulkopinta, jotka kestävät pitkään ja on helppo puhdistaa. Näissä kompressorijäähdytteisissä inkubaattoreissa on dataloggeri ja digitaalinen ajastin(1 min to 99 pv 23 h).
  • TwinDISPLAY-mallit monimutkaisiin säätöihin:
  • Intuitiiviset, helppokäyttöiset uunit, joissa on kaksi TFT-näyttöä. ControlCOCKPIT-parametrit: lämpötila (Celsius tai Fahrenheit),