VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, Digitaaliset inkubaattorit
Toimittaja: VWR Collection
390-0384EA 940 EUR
390-0384 390-0385 390-0482 390-0999
VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, Digitaaliset inkubaattorit
Inkubaattorit Pienikokoiset pöytämalliset inkubaattorit
IL 10, IL 23 ja IL 56 digitaaliset inkubaattorit tarjoavat taloudellisen ja tilaa säästävän ratkaisun mikrobiologiaan tai hematologiaan. Lämpötilaa voidaan säätää vapaasti 0,1 °C:n välein enintään 70 °C:een asti. Lämmityselementit on sisällytetty kotelon pohjaan ja seiniin lämpötilan vakauden ja tasaisuuden varmistamiseksi. IL 10 on saatavana läpinäkyvällä Plexiglas®-ikkunalla, joka tarjoaa täyden näkyvyyden, tai maalatulla, läpinäkymättömällä Plexiglas®-ikkunalla valoherkkien näytteiden suojaamiseksi. IL 23:ssa ja IL 56:ssa on vakiona läpinäkyvä Plexiglas®-ikkuna. Kotelo ja ovenkarmi onMore Product Information