Kromi standardiliuos, 1000 mg/L Cr 5 % kloorivetyhapossa (from Cr(NO₃)₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

38728.AD 38728.AE 38728.AP
38728.ADEA 173 EUR
38728.AD 38728.AE 38728.AP
Kromi standardiliuos, 1000 mg/L Cr 5 % kloorivetyhapossa (from Cr(NO₃)₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Chromium Standards

Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944


Sertifikaatit: Traceable to NIST

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR