Molybdeeni standardiliuos 10000 mg/L Mo in ammonium hydroxide solution (max. 1%) (from (NH₄)₂MoO₄) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
38726.AE 38726.AP
38726.AEEA 375 EUR
38726.AE 38726.AP
Molybdeeni standardiliuos 10000 mg/L Mo in ammonium hydroxide solution (max. 1%) (from (NH₄)₂MoO₄) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Molybdenum Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂MoO₄ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
Odour: Ammonia-like
MDL No.: MFCD00003465
Sertifikaatit: Traceable to NIST