Pii 1000 mg/L vedessä, sisältää pieniä määriä fluorivetyhappoa (from (NH₄)₂SiF₆) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

38717.AD 38717.AE 38717.AP
38717.ADEA 178 EUR
38717.AD 38717.AE 38717.AP
Pii 1000 mg/L vedessä, sisältää pieniä määriä fluorivetyhappoa (from (NH₄)₂SiF₆) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Silicium Standards

Molecular Formula: (NH₄)₂SiF₆ in H₂O/tr. F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085311


Sertifikaatit: Traceable to NIST

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR