Magnesiumoksidi substrate 10x10x1mm, polished one side 100 orientation

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

38503.KT 38503.KU
38503.KTEA 337 EUR
38503.KT 38503.KU
Magnesiumoksidi substrate 10x10x1mm, polished one side 100 orientation
Magnesiumoksidi

Molecular Formula: MgO MDL No.: MFCD00011109

Kaava: MgO
Kiehumispiste: 3600 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2800 °C
Tiheys: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011109
CAS-numero: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR