Kulta ≥99.999% (metals basis), lanka, Premion®, Ø 0.762 mm (0.030 in)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

38379.BSEA 601 EUR
38379.BS 38379.BW
Kulta ≥99.999% (metals basis), lanka, Premion®, Ø 0.762 mm (0.030 in)
Kulta

Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈8.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436

Kaava: Au
Kiehumispiste: 2800 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1063 °C
Tiheys: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003436
CAS-numero: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR