Lasihiili, plate, Thickness: 2 mm (0.08 in) Type2

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

38022.FIEA 902 EUR
38022.FI 38022.GH
Lasihiili, plate, Thickness: 2 mm (0.08 in) Type2
Lasihiili
Kaava: C
Sulamispiste: 3652 °C
Tiheys: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00133992
CAS-numero: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818

Order Now

TEKNISET TIEDOT

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR