Lithium isopropoxide 1 M in hexanes, AcroSeal®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
380201000
380201000.EA 102 EUR
380201000.
Lithium isopropoxide 1 M in hexanes, AcroSeal®
Lithium isopropoxide
Kaava: C₃H₇LiO
Tiheys: 0,69 g/cm³
Leimahduspiste: –27 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00048286
CAS-numero: 2388-10-5
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow to orange Solution
Titration with HClO4 0.95 to 1.15 M