Lithium ethoxide 1 mol/l etanolissa, AcroSeal®

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

380171000 380178000
380171000.EA 101 EUR
380171000. 380178000.
Lithium ethoxide 1 mol/l etanolissa, AcroSeal®
Lithium ethoxide
Kaava: C₂H₅LiO
Tiheys: 0,82 g/cm³
Leimahduspiste: 9 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00050493
CAS-numero: 2388-07-0
UN: 3274
ADR: 3,II

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to orange Solution
Strength 0.90 to 1.10 M


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR