Lasihiili, jauhe 0,4-12 µm Type 1

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

38001.09 38001.18 38001.30
38001.09EA 115 EUR
38001.09 38001.18 38001.30
Lasihiili, jauhe 0,4-12 µm Type 1
Lasihiili
Kaava: C
Sulamispiste: 3652 °C
Tiheys: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00133992
CAS-numero: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR