Trietyylialumiini 1.3 mol/l in heptane, AcroSeal®

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

377291000 377298000
377291000.EA 134 EUR
377291000. 377298000.
Trietyylialumiini 1.3 mol/l in heptane, AcroSeal®
Trietyylialumiini
Kaava: C₆H₁₅Al
Sulamispiste: –93 °C
MDL numero: MFCD00009015
CAS-numero: 97-93-8
EINECS: 202-619-3
UN: 3394

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless Solution
Strength 19.5 to 20.5 wt % (on Al basis)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR