Kaliumpermanganaatti ≥99.0% ACS alhainen elohopeapitoisuus

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

36675.22 36675.36 36675.A4
36675.22EA 103 EUR
36675.22 36675.36 36675.A4
Kaliumpermanganaatti ≥99.0% ACS alhainen elohopeapitoisuus
Kaliumpermanganaatti

Purity: 99.0% min CAS No.: 7722-64-7 Molecular Formula: KMnO4 Formula Weight: 158.03 Physical Form: Crystalline Density: 2.7 Appearance: Dark purple Melting Point: 240° dec. Merck Reference: 14,7655 UN No.: 1490 MDL No.: MFCD00011364

Kaava: KMnO₄
Sulamispiste: 240 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 2,7
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011364
CAS-numero: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7655

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR