Sitruunahappo monohydraatti 99.0-102.0% ACS

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

36665.22 36665.36 36665.A3
36665.22EA 79.7 EUR
36665.22 36665.36 36665.A3
Sitruunahappo monohydraatti 99.0-102.0% ACS
Sitruunahappomonohydraatii

Purity: 99.0-102.0% CAS No.: 5949-29-1 Molecular Formula: C6H8O7.H2O Formula Weight: 210.14 (192.13anhy) Physical Form: Solid Density: 1.542 Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,2326 MDL No.: MFCD00149972

Kaava: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂·H₂O
Sulamispiste: 135…152 °C
Tiheys: 1,542
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149972
CAS-numero: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 14,2326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR