Bariumkarbonaatti 99.0-101.0% ACS

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

36236.36 36236.A1 36236.D3
36236.36EA 200 EUR
36236.36 36236.A1 36236.D3
Bariumkarbonaatti 99.0-101.0% ACS
Bariumkarbonaatti

Purity: 99.0-101.0% CAS No.: 513-77-9 Molecular Formula: BaCO3 Formula Weight: 197.35 Physical Form: Powder Density: 4.43 Melting Point: 811° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,969 MDL No.: MFCD00003448

Kaava: BaCO₃
Kiehumispiste: Dec.
Sulamispiste: 811 °C
Tiheys: 4,43
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003448
CAS-numero: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,969

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR