Kulta ≥99.95% (metals basis), folio, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
36148.FF 36148.FI
36148.FFEA 3840 EUR
36148.FF 36148.FI
Kulta ≥99.95% (metals basis), folio, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Kulta
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈6g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Kaava: Au
Kiehumispiste: 2800 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1063 °C
Tiheys: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003436
CAS-numero: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526