Bismuth(III) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
35834.18 35834.30
35834.18EA 394 EUR
35834.18 35834.30
Bismuth(III) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Bismuth(III) sulphide
Purity: 99.9% CAS No.: 1345-07-9 Molecular Formula: Bi2S3 Formula Weight: 514.15 Physical Form: Chunks/Crystals Density: 7.7 Appearance: Brown/black MDL No.: MFCD00014204
Kaava: Bi₂S₃
Sulamispiste: 763 °C
Tiheys: 7,7
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014204
CAS-numero: 1345-07-9
EINECS: 215-716-0
Merck Index: 12,01329