Sinkkiasetaatti, vedetön ≥99.98% (metals basis)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

35792.09 35792.18
35792.09EA 179 EUR
35792.09 35792.18
Sinkkiasetaatti, vedetön ≥99.98% (metals basis)
Sinkkiasetaatti

Purity: 99.98% CAS No.: 557-34-6 Molecular Formula: C4H6O4Zn Formula Weight: 183.47 Physical Form: Granular Density: 1.84 Appearance: White Melting Point: 200° dec. Merck Reference: 14,10128 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00012454

Kaava: C₄H₆O₄Zn
Kiehumispiste: 908 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,84
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012454
CAS-numero: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,10128

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR