Scandium standardiliuos, 1000 mg/L Sc 5 % typpihapossa (from Sc₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

35769.AD 35769.AE 35769.AP
35769.ADEA 269 EUR
35769.AD 35769.AE 35769.AP
Scandium standardiliuos, 1000 mg/L Sc 5 % typpihapossa (from Sc₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Scandium Standards

Molecular Formula: Sc₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00016323


Sertifikaatit: Traceable to NIST

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR