Iridium standardiliuos, 10000 mg/L Ir 20 % kloorivetyhapossa (from IrCl₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

35752.AD 35752.AE 35752.AP
35752.ADEA 945 EUR
35752.AD 35752.AE 35752.AP
Iridium standardiliuos, 10000 mg/L Ir 20 % kloorivetyhapossa (from IrCl₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Iridium Standards

Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062


Sertifikaatit: Traceable to NIST

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR