L(-)-glutationi (pelkistetty), Millipore®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
3541-1 3541-100 3541-25 3541-5
3541-1EA 43.8 EUR
3541-1 3541-100 3541-25 3541-5
L(-)-glutationi (pelkistetty), Millipore®
L(-)-glutationi (pelkistetty)
Kaava: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Sulamispiste: 185…195 °C
Tiheys: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00065939
CAS-numero: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488