Rikkihappo 0.25 M H2SO4 (0.5N) vesiliuos ≥99.9% Reag. Ph. Eur. mittaliuos, Fluka™

Toimittaja: Honeywell Chemicals
Varoitus

35355-1L 35355-10L-VP
35355-1LEA 51.7 EUR
35355-1L 35355-10L-VP
Rikkihappo 0.25 M H2SO4 (0.5N) vesiliuos ≥99.9% Reag. Ph. Eur. mittaliuos, Fluka™
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
Kiehumispiste: >100 °C (1,013 hPa)
Tiheys: 1,020 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
UN: 3264
ADR: 8,III

Order Now

Testitulosten erittely

Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR