Rikkihappo 2.5 M H2SO4 (5N) mittaliuos, Fluka™

Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara

35348-10L-VP 35348-1L 35348-5L-VP
35348-10L-VPEA 479 EUR
35348-10L-VP 35348-1L 35348-5L-VP
Rikkihappo 2.5 M H2SO4 (5N) mittaliuos, Fluka™
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
Kiehumispiste: >100 °C (1,013 hPa)
Tiheys: 1,180 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
UN: 2796
ADR: 8,II

Order Now

Testitulosten erittely

Factor 0.995 - 1.005
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR